Merck
RDYSTRM40
Millipore
ReadyStream® großer Beutelhalter
For use with the ReadyStream® system to hold larger size sample bags on the dispensing unit
Synonym(e):
Medienbeutelhalter, Probenbeutelhalter, Stomacher-Beutelhalter
Größe auswählen
1 EACH
720,00 €
720,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
720,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
13102014
NACRES:
NB.24
720,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Hersteller/Markenname
ReadyStream®
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with ReadyStream® system
Allgemeine Beschreibung
ReadyStream® großer Beutelhalter ist ein wesentlicher Teil der ReadyStream® Medienabgabeeinheit.
Er ist zum Halten des Medienbeutels während des Abgabeprozesses konzipiert und stellt einen wesentlichen Teil der ReadyStream Medienabgabeeinheit dar.
Anwendung
ReadyStream® großer Beutelhalter wird zum Halten und Schützen des Probenbeutels während des Abgabevorgangs verwendet.
Sonstige Hinweise
Erforderliche Komponenten, die nicht enthalten sind: ·
Diese Katalognummer enthält nicht alle Komponenten, die für die Installation des ganzen ReadyStream® Systems erforderlich sind.
Die folgenden Teile müssen separat für das Produkt bestellt werden:
  • RDYSTRM10.
  • RDYSTRM20.
  • RDYSTRM30.
  • RDYSTRM90.
  • RDYSTRAIN01.
Ein länderspezifisches Stromkabel, das für die lokale Stromversorgung geeignet ist. ·
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer.
Für Zugriff auf das ReadyStream® Data Matrix Generator Tool klicken Sie bitte auf folgenden Link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Rechtliche Hinweise
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Verwandter Inhalt
Die Revolution in der Medienherstellung – Neue Lösung für die Medienherstellung und -entnahme in Lebensmittellaboren
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs