Merck
GSWP04700
Millipore
MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,22 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.22 μm pore size
75 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die MF-Millipore Membranfilter sind aufgrund ihrer Membranen mit biologisch inerten Gemischen aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat eines der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Produkte.
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und das Umfeldmonitoring
- In verschiedenen Porengrößen, in schwarz oder weiß sowie mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklaven-Sterilisation
Filtercode: GSWP
Anwendung
  • Sterilfiltration
  • Bioassays
  • Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
  • Mikroplastik-Analyse zur Wasserqualitätsbestimmung
  • Nukleinsäurebindung, einschließlich eDNA
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ranjith Eswaran et al.
Marine environmental research, 159, 104997-104997 (2020-07-15)
The influence of changing salinity on community composition and functional activity (Bacterial Production (BP) and ectoenzyme activity) of major bacterial taxa was evaluated using microcosm experiments in a tropical monsoon influenced estuary. Natural bacterial inocula at different salinities, representing marine
Anna Alekseeva et al.
Carbohydrate polymers, 234, 115913-115913 (2020-02-20)
Rapid advances have been made in developing analytical technologies for characterization of highly heterogeneous active ingredients of complex drugs, such as pentosan polysulfate (PPS), active ingredient of the drug Elmiron®, approved by the Food and Drug Administration and marketed in