QIA58
BrdU-Zell-Proliferationsassay
This proliferation assay is a non-isotopic immunoassay for quantification of BrdU incorporation into newly synthesized DNA of actively proliferating cells.
Synonym(e):
Bromodeoxyuridin-Assay
Größe auswählen
493,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
493,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 1000 tests
sufficient for 200 tests
Verpackung
pkg of 1 96-well plate(s)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Aufnahme
sample type intact cells
sample type intact cells
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
Warnhinweis
Spezifikationen
Prinzip
Lagerung und Haltbarkeit
Vor der Verwendung:
1. Die Fixierungs-/Denaturierungslösung entnehmen und mindestens 4 Stunden vor der Verwendung bei Raumtemperatur stehen lassen. Ausfällungen, die möglicherweise in kaltem Zustand auftreten, sollten sich wieder auflösen.
2. Das an Peroxidase konjugierte Anti-Maus-IgG von der Ziege mit der geeigneten Menge 1X PBS rekonstituieren.
• Für das 200-Testkit das Anti-Maus-IgG-Peroxidase-Konjugat mit 125 µl 1X PBS rekonstituieren. Weitere chargenspezifische Verdünnungen mit der Konjugat-Verdünnung vornehmen.
• Für das 1000-Testkit das Anti-Maus-IgG-Peroxidase-Konjugat mit 250 µl 1X PBS rekonstituieren. Weitere chargenspezifische Verdünnungen mit der Konjugat-Verdünnung vornehmen.
Die Lösung 10 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen (oder bis die Lösung klar wird). In kleine Aliquote aufteilen; Aliquote, die nicht am gleichen Tag verwendet werden, sollten bei -20 °C in einem nicht-frostfreien Gefrierschrank gelagert werden.
Sobald die Bestandteile des Kits zur Verwendung aufgetaut sind:
• BrdU-Markierung und 100x Anti-BrdU-Antikörper in kleine Aliquote aufteilen und mit dem Anti-Maus-IgG-Peroxidase-Konjugat bei -20 °C in einem nicht-frostfreien Gefrierschrank lagern; wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
• Alle anderen Kit-Komponenten (Substrat, Antikörper-Verdünnung, Konjugat-Verdünnung, 20x Platten-Waschkonzentrat, Fixierungs-/Denaturierungslösung, Stopplösung) sollten bei 4 °C gelagert werden.
Sonstige Hinweise
Muir, D., et al. 1990. Analytical Biochemistry185, 377.
Lanier, T. L., et al. 1989. Carcinogenesis10, 1341.
Magaud, J.-P., et al. 1988. J. Immunol. Methods106, 95.
Collins, S.J. 1987. Blood70, 1233.
Porstmann, T., et al. 1985. J. Immunol. Methods82, 169.
Raza, A., et al. 1985. Cytometry6, 633.
Morstyn, G., et al. 1983. J. Clin. Invest.72, 1844.
Gratzner, H.G. 1982. Science218, 474.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.