Merck
11465007001
Roche
Zellproliferationskit I (MTT)
Synonym(e):
mtt
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for ≤2,500 tests
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
tissue culture: suitable
λmax
550-600 nm
Anwendung(en)
cell analysis
detection
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Cell Proliferation Kit I (MTT) ist ein kolorimetrischer Assay zur nicht-radioaktiven Quantifizierung zellulärer Proliferation, Viabilität und Zytotoxität. Das Probenmaterial beinhaltet entweder adhärente oder suspendierte Zellen, die in einer 96-Well-Mikrotiterplatte kultiviert wurden.
Kolorimetrische Assays analysieren die Zahl der lebensfähigen Zellen mittels Spaltung der dem Kulturmedium zugegebenen Tetrazoliumsalze. Bei dieser Methode ist eine Waschung oder Ernte der Zellen nicht erforderlich und der gesamte Assay – von der Mikrokultur bis hin zur Datenanalyse mit dem ELISA-Lesegerät – wird auf derselben Mikrotiterplatte durchgeführt.
MTT war das erste Tetrazoliumsalz, das beschrieben wurde. Es wird durch Enzyme des endoplasmatischen Retikulums zu Formazan gespalten. Diese Bioreduktion vollzieht sich nur in lebensfähigen Zellen und steht in Zusammenhang mit der NAD(P)H-Produktion durch Glycolyse. Daher korreliert die Menge des gebildeten Formazanfarbstoffs direkt mit der Zahl der metabolisch aktiven Zellen in der Kultur.
Kolorimetrischer (MTT-basierter) Assay für die nicht-radioaktive Quantifizierung zellulärer Proliferation, Viabilität und Zytotoxizität.
Anwendung
Das Cell Proliferation Kit I (MTT) dient zur nicht-radioaktiven spektralphotometrischen Quantifizierung der Zellproliferation und der Viabilität in Zellpopulationen mithilfe von 96-Well-Mikrotiterplatten. Es kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • Messung der Zellproliferation als Reaktion auf Wachstumsfaktoren, Cytokine, Mitogene und Nährstoffe
  • Analyse zytotoxischer und zytostatischer Verbindungen wie Krebsmedikamente und andere pharmazeutische Wirkstoffe
  • Beurteilung wachstumshemmender Antikörper und physiologischer Mediatoren
  • Testen der Biokompatibilität verschiedener Zellträger, die bei der Knochengewebszüchtung für das Knochenzellwachstum eingesetzt werden
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sicher und einfach: Keine radioaktiven Isotope, Waschschritte oder zusätzlichen Reagenzien.
  • Präzise: Die erzielte Extinktion korreliert stark mit der Zellzahl.
  • Empfindlich: Nachweis geringer Zellzahlen.
  • Schnell: Hoher Probendurchsatz durch Anwendung eines Multiwell-ELISA-Lesegeräts.
Der Assay basiert auf der Spaltung des MTT-Tetrazoliumsalzes in Anwesenheit einer Elektron-Kupplungsreagenz. Das wasserunlösliche Formazansalz muss in einem weiteren Schritt gelöst werden. In einer 96-Well-Gewebekulturplatte gezüchtete Zellen werden mit der MTT-Lösung für ca. 4 Stunden inkubiert. Nach dieser Inkubationszeit wird ein wasserunlöslicher Formazanfarbstoff gebildet. Nach der Solubilisierung wird der Formazanfarbstoff mit einem Multiwell-Spektralphotometer (ELISA-Lesegerät) gescannt und quantitativ bestimmt. Die gemessene Extinktion korreliert direkt mit der Anzahl lebensfähiger Zellen.
Zellproliferations- und Zellviabilitätsassays spielen bei Routineanwendungen in der Zellbiologie eine wichtige Rolle. Tetrazoliumsalze (z. B. MTT, XTT, WST-1) sind für diese Art von Analyse besonders nützlich. Tetrazoliumsalze werden durch das Succinat-Tetrazolium-Reduktasesystem (EC 1.3.99.1), das zur mitochondrialen Atmungskette gehört und nur in metabolisch intakten Zellen aktiv ist, zu Formazan gespalten (siehe unten).
Verpackung
1 Kit mit 2 Komponenten.
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Nach dem Auftauen können die MTT-Markierungsreagenzien für bis zu 4 Wochen lichtgeschützt bei 2 bis 8 °C aufbewahrt werden. Es wird empfohlen, die Reagenzien daraufhin durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm zu filtern.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • MTT Labeling Reagent
  • Solubilization Solution
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuji Kaneko et al.
PloS one, 7(10), e47583-e47583 (2012-10-19)
This study was designed to reveal the therapeutic regimen and mechanism of action underlying hypothermia treatment in combination with stem cell transplantation for ameliorating neonatal hypoxic-ischemic-like injury. Primary rat neurons were exposed to oxygen-glucose deprivation (OGD), which produced hypoxic-ischemic-like injury
Timothy Douglas et al.
Clinical oral implants research, 21(3), 262-267 (2009-12-05)
Hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) are two very common ceramic materials for bone replacement. A recently developed material for bone replacement is CeraBall, which is a mixed HA-TCP scaffold available as porous spherical scaffolds of diameter 4 and 6
Naoki Tajiri et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 22(4), 306-315 (2016-02-05)
Exportin 1 (XPO1/CRM1) plays prominent roles in the regulation of nuclear protein export. Selective inhibitors of nuclear export (SINE) are small orally bioavailable molecules that serve as drug-like inhibitors of XPO1, with potent anti-cancer properties. Traumatic brain injury (TBI) presents
Ali Abolhassani et al.
Journal of Cancer, 5(7), 537-547 (2014-07-25)
Fibroblastic growth factor-10 (FGF-10) has an important role in type I epithelial mesenchymal transition (EMT) during the embryonic period of life (gastrulation). Since EMT has a critical role during cancer cells invasion and metastasis (type III) this study sought to
Heng Zeng et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(8), 1847-1856 (2015-03-18)
Mitochondrial dysfunction plays an important role in obesity-induced cardiac impairment. SIRT3 is a mitochondrial protein associated with increased human life span and metabolism. This study investigated the functional role of SIRT3 in obesity-induced cardiac dysfunction. Wild-type (WT) and SIRT3 knockout
Artikel
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zellviabilität und Zytotoxizitätsversuche für Anwendungen in der Krebs- und Stammzellforschung und in den Neurowissenschaften.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protokolle
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
MTT-Assayprotokoll für die Messung von Zellviabilität, Zellproliferation und Zytotoxizität. Anwendungshinweise für die MTT Reagenzvorbereitung und Beispiele für Anwendungen.