Merck
QIA113
Sigma-Aldrich
Caspase-8 Detection Kit (FITC-IETD-FMK)
Größe auswählen
1 KIT
765,00 €
765,00 €
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
765,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.84
765,00 €
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Verwendung
sufficient for 100 tests
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Aufnahme
sample type intact cells
Fluoreszenz
λex ~485 nm; λem ~535 nm
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
A fast, convenient, and sensitive method to measure caspase-8 in living cells. The fluorescent marker, FITC-IETD-FMK, is a labeled, cell-permeable, non-toxic inhibitor that binds irreversibly to activated caspase-8 in living cells. Caspase-8 can be detected by the measurement of fluorescence in a fluorescent microplate reader, flow cytometer, or by fluorescence microscopy.
Spezifität
A broad range of species
Komponenten
Labeled Caspase-8 Inhibitor (FITC-IETD-FMK), Wash Buffer, Unlabeled Caspase Inhibitor (Z-VAD-FMK), and a user protocol.
Warnhinweis
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Spezifikationen
Assay Time: 1.5 h
Lagerung und Haltbarkeit
Upon arrival store the entire contents of the kit at -20°C.