Merck
CYTOCOX1
Sigma-Aldrich
Cytochrom-C-Oxidase-Assay-Kit
sufficient for 100 tests, soluble and membrane bound mitochondria
Synonym(e):
Cytochrome c Oxidase Activity Assay Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 tests
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... COX1(4512)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Das Cytochrom-C-Oxidase-Assay-Kit nutzt einen optimierten kolorimetrischen Assay auf der Grundlage der Beobachtung der Verringerung der Absorption von Ferrocytochrom C, gemessen bei 550 nm, die durch seine Oxidation durch Cytochrom-C-Oxidase zu Ferricytochrom C ausgelöst wird. Das Kit eignet sich zum Nachweis der Integrität der äußeren Mitochondrienmembran/Mitochrondrienstress und zum Nachweis von Mitochondrien in subzellulären Fraktionen.
Biochem./physiol. Wirkung
Cytochrom-C-Oxidase [EG 1.9.3.1] befindet sich an der inneren Mitochrondrienmembran, die die Mitochondrienmatrix vom Intermembranraum trennt, und wurde traditionell als Marker für diese Membran eingesetzt. Sie befindet sich außerdem in der Zytoplasmamembran von Bakterien. Cytochrom-C-Oxidase liefert Energie an die Zelle, indem der Elektronentransport durch die Cytochromkette mit dem oxidativen Phosphorylierungsprozess gekoppelt wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfaches, optimiertes Protokoll – Erhalten Sie reproduzierbare Ergebnisse ohne spezielle Schulungsanforderungen
  • Nützlich zum Bestimmen der Cytochrom-C-Aktivität aus jeder Mitochondrienquelle – Das Enzym kommt in allen Mitochondrien vor, unabhängig von der Spezies
  • Nützlich für den Nachweis des Vorhandenseins von Mitochondrien in einer subzellulären Fraktion – Spart Zeit und erhöht das Vertrauen in die Qualität von Organellenaufbereitungen
  • Kann zusammen mit dem MITOISO1-Mitochondrienisolationskit verwendet werden – Eine standardisierte Mitochondrienaufbereitung und -analyse gewährleisten Reproduzierbarkeit
  • Zur Verwendung bei der Analyse der Intaktheit von Mitochondrienmembranen
  • Einfache kolorimetrische Messung von Lösungen
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • C2506Cytochrome c from equine heart, ≥95% (SDS-PAGE) 50 mgSDB
  • D4641n-Dodecyl β-D-maltoside, ≥98% (GC) 10 mgSDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Filip J Larsen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(8), 2843-2852 (2011-05-18)
The basal metabolic rate (BMR) is referred to as the minimal rate of metabolism required to support basic body functions. It is well known that individual BMR varies greatly, even when correcting for body weight, fat content, and thyroid hormone
Hikaru Miyagi et al.
The Journal of biological chemistry, 284(12), 7553-7560 (2009-01-23)
Cells of the yeast Saccharomyces cerevisiae contain three NAD kinases; namely, cytosolic Utr1p, cytosolic Yef1p, and mitochondrial Pos5p. Previously, the NADH kinase reaction catalyzed by Pos5p, rather than the NAD kinase reaction followed by the NADP(+)-dependent dehydrogenase reaction, had been
Chao-Chin Liu et al.
Frontiers in microbiology, 11, 170-170 (2020-03-03)
Staphylococcus aureus spreads rapidly on the surface of soft agar medium. The spreading depends on the synthesis of biosurfactants, i.e., phenol soluble modulins (PSMs), which facilitate colony spreading of S. aureus. Our earlier study demonstrated that water accumulates in a
Uta Keil et al.
The Journal of biological chemistry, 279(48), 50310-50320 (2004-09-17)
Increasing evidence suggests an important role of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of Alzheimer's disease. Thus, we investigated the effects of acute and chronic exposure to increasing concentrations of amyloid beta (Abeta) on mitochondrial function and nitric oxide (NO) production
Chiori Omori et al.
Nutritional neuroscience, 20(9), 538-546 (2016-06-23)
The activities of mitochondrial enzymes, which are essential for neural function, decline with age and in age-related disease. In particular, the activity of cytochrome c oxidase (COX/complex IV) decreases in patients with Alzheimer's disease (AD). COX, a mitochondrial inner membrane
Artikel
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.