CLS3460
Corning® Transwell® 12 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Corning® Transwell®-Zellkultureinsätze mit Polyestermembran, 12 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materialien
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
pack of 12
case of 48
Hersteller/Markenname
Corning 3460
Einsatzarbeitsvolumen
0.5 mL
Membrandurchm.
12 mm
Membrandicke
10 μm
Größe
12 wells
Oberflächenbereich
1.12 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
1.5 mL
Farbe
clear
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- 10μm dicke transparente Polyestermembran
- Für optimale Zelladhäsion behandelt
- Verpackung: 12 Einsätze in einer 12-Well-Mikrotiterplatte, 4 Platten pro Karton
- Ausgezeichnete Erkennbarkeit bei Phasenkontrastmikroskopie
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
Bietet unter einem Phasenkontrastmikroskop eine ausgezeichnete Sichtbarmachung der Zellen und ermöglicht die Beurteilung der Lebensfähigkeit der Zellen und der Monolayer-Bildung.