P3B010A10
Pellicon® 3-Kassette mit Biomax® Membran
10kDa, A Screen, 1.14 m2
Synonym(e):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, A screen, 1.14 m2
About This Item
Materialien
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 134 mL (in feed channel)
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
3.8 cm (1.51 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Breite
17.8 cm (7 in.)
Nennfläche der Membran
1.14 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax® (Membrane)
Porengröße
10 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® 3 Kassette mit Biomax® Membran ist perfekt für die Filtration von monoklonalen Antikörpern und Lösungen mit Albumin, Hormonen, Vakzinen und Wachstumsfaktoren.
Diese P3B010A10 Pellicon® 3 Ultrafiltrationsvorrichtung hat eine Porengröße von 10 kDa NMWCO, eine Biomax® 10 Membran und die Maße 3,8 cm (H) x 17,8 cm (B) x 20,6 cm (L).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
- Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
- Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
- Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
- Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
- Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich