Merck
CLS5641P100
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 100 mL, with 14/23 tapered PP stopper
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
long
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5641P-100
H × AD
170 mm × 64 mm
Größe
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.