Merck
MSHAWGM48
Millipore
MicropreSure® Monitor
pore size 0.45 μm, 0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for solid cultivation, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonym(e):
MicropreSure® Filtrationseinheit, Zur Keimbelastungsprüfung und Wasseranalyse durch Filtration
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
EP, USP, JP
Beschreibung
packed
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
MicropreSURE®
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.1 cm2
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
sample type dairy
Eignung
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MicropreSURE® System
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der MicropreSure® Monitor von Millipore wird zur Probenahme und Filtration von Flüssigkeiten in einem geschlossenen System verwendet, wodurch das Risiko falsch positiver Ergebnisse aufgrund einer unbeabsichtigten Verunreinigung bei der Probenahme in der Produktionsumgebung vermindert wird. Große Volumen können sofort innerhalb kurzer Zeit oder langsam über längere Zeit gefiltert werden. Das System wurde zur Verwendung mit unter Druck stehenden Prozessleitungen sowie zur Probenahme aus einem Sammelbehälter entwickelt. Das MicropreSure® System kann einer Druckbelastung von bis zu 3 bar standhalten. Flüssigproben werden durch die mikroporöse Membran im MicropreSure® System gefiltert und die Einlässe und Auslässe des Systems werden vor Rücktransport zum Labor verschlossen, um der Gefahr einer Kontamination vorzubeugen. Das System kann direkt inkubiert werden, indem Bouillonmedien für die Zählung von Mikroorganismen zugegeben wird. Merkmale der Membran: weiß mit Netzaufdruck, 47 mm Durchmesser, Zellulosemischester (MCE) mit einer Porengröße von 0,45 μm.
Anwendung
Der MicropreSure® Monitor von Millipore wird zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und für die Wasseranalyse mittels Filtrationsmethode verwendet. Es handelt sich hierbei um ein gebrauchsfertiges Probenahme- und Kultivierungssystem zur Inprozesskontrolle von Flaschenwasser, Wein, Bier und alkoholfreien Getränken.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geschlossenes Design für präzise Probenahme
  • Schnelle und zuverlässige Inprozess-Probensammlung und mikrobiologische Analyse
  • Prüfung größerer Volumen
  • Chargenspezifische oder kontinuierliche Probenahme
  • Kein Zusammenbau und keine Sterilisation erforderlich
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing