Fortfahren mit
M00000001
Probennahmeschlauch
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36101790
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PVC
sterility
sterile
packaging
pkg of 10 units
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
I.D.
0.32 cm (0.125 in.)
L
12.7 cm
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
shipped in
ambient
General description
Der Probennahmeschlauch ist ein Zubehörteil des MicropreSure® Probennehmers. Der MicropreSure® Probennehmer ist ein Online-Probennehmer zur Vereinfachung der mikrobiologischen Inprozess-Kontrolle. Das Design ist einfach und schützend, damit Proben direkt an der Entnahmestelle aseptisch verarbeitet werden können, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert wird. Zur Probennahme werden der Druck in Reservoirs oder unter Druck stehende Leitungen genutzt. Der Probennahmeschlauch unterstützt den freien Fluss der Probe.
Application
Der Probennahmeschlauch wird für die Inprozess-Probennahme und -Filtrierung von wässrigen Flüssigkeiten wie Bier, Milchprodukten, Mineralwasser, Arzneimittelanalyse, Erfrischungsgetränken, Cider, Sportgetränken und Wein für einen Keimzahlbelastungstest eingesetzt.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXPESPWELMXPESP18NMXPESPTCL
compatibility
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1-1/2" Tri-clover valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
material
PVC
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
I.D.
0.32 cm (0.125 in.)
I.D.
-
I.D.
-
I.D.
-
packaging
pkg of 10 units
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®