MIX0500L102
Mobius® MIX500L carrier
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Qualitätsniveau
Parameter
4-30 °C temperature
Höhe
162.6 cm (64 in.)
Breite
119.4 cm (47 in.)
Tiefe
101.6 cm (40 in.)
Gewicht
90.7 kg (200 lb)empty
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Zubehör