Merck
MIX0500L104
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 230 V
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V AC (single phase)
230 V, 50 - 60 Hz
Qualitätsniveau
Materialien
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Höhe
54.3 cm (21.4 in.)
Breite
61 cm (24 in.)
Kabel L
250 cm (98.4 in.)
Tiefe
21 cm (8.3 in.)
Gewicht
23 kg (51 lb)
Fitting
connector (separate types for each country)
Kompatibilität
for use with MOBIUS® MIX500
Spezifikationen
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.