Dokumente
MABN2263
Sigma-Aldrich
Anti-ZMYM2-Antikörper, Klon 9F12.1
clone 9F12.1, from mouse
Synonym(e):
Zinc finger MYM-type protein 2, Fused in myeloproliferative disorders protein, Rearranged in atypical myeloproliferative disorder protein, Zinc finger protein 198
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9F12.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZMYM2(7750)
Allgemeine Beschreibung
Zink-Finger-Protein 2 Typ MYM (UniProt: Q9UBW7; auch bezeichnet als Fused-in-Myeloproliferative-Disorders-Protein; Rearranged-in-atypical-myeloproliferative-disorder-Protein; Zink-Finger-Protein 198) wird vom Gen ZMYM2 (auch bezeichnet als FIM, RAMP, ZNF198) kodiert (Gen-ID: 7750). Das Zink-Finger-Protein 2 Typ MYM ist ein nukleäres Protein, das als Transkriptionsfaktor fungieren kann. Zwei Isoformen des Zink-Finger-Proteins 2 Typ MYM, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden, wurden beschrieben. Die SUMO-interagierenden Motive (SIMs) des Zink-Finger-Proteins 2 Typ MYM haben sich als essentiell für die Chromatinrekrutierung erwiesen. Die SIMs spielen bei seinen genregulatorischen Aktivitäten eine wichtige Rolle, sind jedoch für die intrinsischen transkriptionellen repressiven Eigenschaften des Zink-Finger-Proteins 2 Typ MYM nicht erforderlich. Es wurde berichtet, dass eine chromosomale Aberration mit Beteiligung von ZMYM2 das Stammzellen-Leukämie-Lymphom-Syndrom (SCLL) verursacht. Dieses Syndrom ist als lymphoblastisches Lymphom in Verbindung mit einer myeloproliferativen Erkrankung charakterisiert, begleitet von einer ausgeprägten peripheren Eosinophilie und/oder prominenten eosinophilen Infiltraten im betroffenen Knochenmark. (Literatur: Aguilar-Martinez, E., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 112 (35); E4854–E4863).
Spezifität
Klon 9F12.1 weist das Zink-Finger-Protein 2 Typ MYM in humanen Zellen nach. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 167 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Immunogen
GST-/His-markiertes rekombinantes Fragment, das 167 Aminosäuren aus der C-terminalen Region des humanen Zink-Finger-Proteins 2 Typ MYM entspricht.
Anwendung
Der Anti-ZMYM2-Antikörper (Klon 9F12.1, Katalog-Nr. MABN2263) ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf das Zink-Finger-Protein 2 Typ MYM abzielt und in Western Blotting getestet wurde.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in humanem Hippocampus-Gewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde ZMYM2 in humanem Hippocampus-Gewebelysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~155 kDa gemessen; 154,91 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash