MABN1598
Anti-RetGC-1/GUCY2D Antibody, clone 6D8.2
clone 6D8.2, from mouse
Synonym(e):
Retinal guanylyl cyclase 1, Guanylate cyclase 2D, retinal, RETGC-1, Rod outer segment membrane guanylate cyclase, ROS-GC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6D8.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GUCY2D(3000)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Sensorik & Peripheres Nervensystem (PNS)
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RetGC-1/GUCY2D in 10 µg of Y79 human retinoblastoma cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1