MAB3299
Anti-DNA Antibody, single stranded specific, clone F7-26
clone F7-26, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-single stranded DNA, Single-stranded DNA antibody
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F7-26, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotyp
IgM
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
2. Immunohistochemistry: formalin fixed, paraffin embedded tissues & 4% PF frozen tissues (special detection protocol required. FACS analysis (special protocol required),
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Apoptotic cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable