Merck
MAB2166
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1HU-4C8
Synonym(e):
Huntingtin, Huntington′s Disease Protein, HD Protein
Größe auswählen
100 μL
864,00 €
864,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1102
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
864,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
864,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1102
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Huntingtinprotein-Antikörper, AS 181-810, Klon 1HU-4C8, ascites fluid, clone 1HU-4C8, Chemicon®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1HU-4C8, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, rabbit
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse, human, hamster, monkey
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Chorea Huntington (HD) ist eine erbliche, progressive, neurogenerative Erkrankung, die durch Veränderungen der Persönlichkeit, Störungen der Motorfunktion und subkortikaler Demenz charakterisiert ist. Die molekulare Basis dieser Erkrankung involviert die Erweiterung des Trinukleotids CAG, das für Polyglutamin im ersten Exon eines Chromosom-4-Gens (4p16.3) kodiert, das normalerweise ein weitläufig exprimiertes 3136 AS (~350 kDa)-Protein Huntingtin mit ungeklärter Funktion produziert. Das Protein kommt mit Mikrotubuli im perinukleären Bereich und mit Gamma-Tubulin im zentrosomalen Bereich vor. Huntingtin ist notwendig für das neuronale Überleben und ist am synaptischen Vesikeltransport sowie der Mikrotubulusbindung beteiligt und kann auch bei der Apoptose eine Rolle spielen. Im HD-Zustand besitzen Nervenzellen mit der mutierten Form von Huntingtin intranukleäre Ansammlungen des N-terminalen Fragments, was zur schädlichen Aufnahme in perinukleären Bereichen und zum Tod von striatalen Nervenzellen führt. Wildtyp-Huntingtin und Anti-Huntingtin-Antikörper verringern die Ansammlung und zelluläre Toxizität der mutierten Form von Huntingtin in Säugetier-Zellmodellen von HD. Huntingtin interagiert mit GAPDH, HAP-1, SP1 und TAFII130.
Spezifität
Huntingtin-Protein. Keine durch Western Blot nachweisbare Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen.
Immunogen
Epitop: AS 181–810
Huntingtin-Fragment von AS 181 bis 810 als Fusionsprotein.
Anwendung
Anti-Huntingtinprotein-Antikörper, AS 181 bis 810 Klon 1HU-4C8 ist ein Antikörper gegen Huntingtin-Protein zur Verwendung in ELISA, IC, IH(P), IP & WB.
ELISA:
Eine 1:500–1:5.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde in ELISA verwendet.
Immunhistochemie:
Eine 1:500–1:5.000-Lösung einer früheren Charge wurde auf gefrorenen und in der Mikrowelle behandelten Paraffinschnitten (menschliches Gewebe) angewandt.
Immunzytochemie:
Eine 1:500–1:5.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde auf transfizierten Zellen angewandt.
Immunpräzipitation:
Eine 1:500–1:5.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde in Immunpräzipitation verwendet.
Western Blot:
1:500–1:5.000. Sollte mittels Western Blot ein wanderndes Band bei etwa 350 bis 400 kDa erfassen (Nature Genetics 10.104-110.).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot in Rattenhirn-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000 Verdünnung dieser Charge erfasste Hintingtin-Protein in 10 μg Rattenhirn-Lysat.
Zielbeschreibung
~ 350–400 kDa
Physikalische Form
Monoklonale IgG1-κ-Aszitesflüssigkeit der Maus ohne Konservierungsmittel
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °ºC in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Normales menschliches Großhirnrindenlysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Persistence of morning anticipation behavior and high amplitude morning startle response following functional loss of small ventral lateral neurons in Drosophila.
Sheeba, V; Fogle, KJ; Holmes, TC
Testing null
Spatial and temporal requirements for huntingtin (Htt) in neuronal migration and survival during brain development.
Tong, Y; Ha, TJ; Liu, L; Nishimoto, A; Reiner, A; Goldowitz, D
The Journal of Neuroscience null
Tailor-made RNAi knockdown against triplet repeat disease-causing alleles.
Takahashi, M; Watanabe, S; Murata, M; Furuya, H; Kanazawa, I; Wada, K; Hohjoh, H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Genomic analysis of wig-1 pathways.
Sedaghat, Y; Mazur, C; Sabripour, M; Hung, G; Monia, BP
Testing null
Lisa M Stanek et al.
Human gene therapy, 25(5), 461-474 (2014-02-04)
Huntington's disease (HD) is a fatal autosomal dominant neurodegenerative disease caused by an increase in the number of polyglutamine residues in the huntingtin (Htt) protein. With the identification of the underlying basis of HD, therapies are being developed that reduce
Artikel
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Fragen
  1. Is the epitope binding site for the MAB2166 antibody to Huntingtin, spanning AA 181 to 810, considered a wide range for binding due to the protein's confirmation that enables the antibody to bind these two sites?
    1 Antwort
    1. Typically, a minimum of 3-6 amino acids is used to generate an antibody. Peptides that are 10-20 amino acids long are considered ideal for antibody preparation, while those used for structure/function studies can vary in length. In the literature, the N-terminal fragments of Huntingtin in the cortex have been fully characterized. The second protease-susceptible domain, known as the “B” domain, is expected to be located farther from the N-terminal and in proximity to the region corresponding to residues 181–810. This sequence is utilized to validate the specificity of the antibody.
      Hilfreich?