MAB1308
Mouse Anti-Human IgG2 Antibody, clone HP6002, Fc
clone HP6002, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Anti-CD32, Anti-Anti-CD32B, Anti-Anti-FCG2, Anti-Anti-FCGR2, Anti-Anti-FCGR2C, Anti-Anti-FcGRIIB, Anti-Anti-FcRII-c, Anti-Anti-FcgammaRIIb, Anti-Anti-IGFR2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
HP6002, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCGR2B(2213)
Verwandte Kategorien
Spezifität
human IgG subclass 4- 0.01% Isoelectric Focusing: mean pI 7.1
Anwendung
Final working dilutions must be determined by end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable