Merck
SYNC368030
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 73.0 mm, L 305 mm
Synonym(e):
Synthware C368030, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
189,00 €
189,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
189,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
189,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C368030
ID
73.0 mm
Länge
305 mm
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)