Wichtige Dokumente
M000037P0
Millipore
Flüssigkeitskontaminationsmonitor, leer
Reload cassette with appropriate filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Tenite plastic
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Filterdurchm.
37 mm
Filtrationsfläche
9 cm2
Fitting
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Anwendung(en)
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Bei den Monitoren für die Flüssigkeitskontaminationsanalyse handelt es sich um transparente Einweg-Filterhalter aus Tenite-Kunststoff, die mit MF-Millipore-Filter vormontiert sind (der effektive Filterbereich beträgt 9 cm2). Eine dicke Celluloseeinlage mit einem Durchmesser von 34 mm dichtet den Filter zwischen den Monitorabschnitten ab, um den Probenfluss gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen. Zur Verwendung mit dem Probennahme-Kit für Flüssigkeiten (XX6403730).
Gewichtgleiche Monitore:
Bei gewichtgleichen Monitoren entfällt das Vorwiegen von Testfiltern in der gravimetrischen Analyse. Jeder Monitor enthält zwei Filter mit einem maximalen Gewichtsunterschied von 0,1 mg. Die Probe passiert beide Filter, aber der obere Filter (Testfilter) hält alle Kontaminanten zurück. Die Differenz der Filtergewichte entspricht nach der Trocknung dem Gewicht des Kontaminanten in der Probe.
Prinzip
Vakuum
Rechtliche Hinweise
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company