M000025A0
Leere Monitor-Kassette, 25 mm, Typ A
Sample collection and particle analysis
Synonym(e):
25 mm Cassette, Monitor Cassette
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Filterdurchm.
25 mm
Fitting
female Luer inlet slip (requires tubing adapter XX62 000 05)
female Luer outlet slip
Anwendung(en)
environmental
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Zwei 25-mm-Überwachungsgerättypen sind erhältlich:
3-teiliges PS-Überwachungsgerät, Typ A
3-teiliges Polystyrol-Überwachungsgerätmit 16-mm-Mittelring. Weiblicher Luer-Slip-Vakuumverbinder. Erfordert einen Schlauchadapter (XX62 000 05). Dieses Überwachungsgerät ist auch ohne Membranen erhältlich.
3-teiliges PP-Überwachungsgerät, Typ B
3-teiliges mit Kohlenstoff gefülltes leitfähiges Polypropylen-Überwachungsgerät mit 50-mm-Verlängerungshaube. Ein Schlauchverbinder mit Widerhaken macht einen Schlauchadapter überflüssig.
Verwenden Sie Überwachungsgeräte MAWP 025 AC für die Asbestüberwachung in der Luft in Übereinstimmung mit NIOSH-Spezifikationen.
Der Wert der Average Background particle Count (ABC, durchschnittliche Hintergrundpartikelzahl) ist auf der Verpackung vermerkt.
Merkmale & Vorteile:
•Entspricht NIOSH-Standardverfahren
•Verpackungen sind mit dem Wert der Average Background Count (ABC) gekennzeichnet
•Vormontierte Filter
•Mit Membranen in schwarz, weiß oder mit Netzaufdruck und in zwei Porengrößen erhältlich
•Mit gewichtsgleichen Membranen zum Zeitsparen bei der gravimetrischen Analyse erhältlich
•Ein dünner Celluloseträger versiegelt den Filter zwischen den Abschnitten des Überwachungsgeräts, um den Probenfluss gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen
Anwendungen:
Luftmonitoring, Umgebungsmonitoring, Aerosolkontaminationsmonitoring, Asbestmonitoring
Anwendung
Prinzip
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13