Merck
IT5SP0016
Millipore
IT5 ancillary material kit - Collection of all power cables, hoses, etc. that comes standard
About This Item
UNSPSC-Code:
23151819
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Integritest®
Qualitätsniveau
Höhe
102 mm
4 in.
Breite
8 in.
Tiefe
6 in.
Gewicht
16 oz
Kompatibilität
for use with INTEGRITEST® 5
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany