Merck
Z280364
Sigma-Aldrich
PVC-Laborschlauch
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
Synonym(e):
Saint Gobain Versilon ABH02012
Größe auswählen
100 FT
37,14 €
37,14 €
Listenpreis39,10 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 FT
37,14 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
37,14 €
Listenpreis39,10 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 100 feet
ID × AD
3/16 in. × 5/16 in.
Wandabmessungen
1/16 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Fragen
  1. What is maximum working pressure and burst pressure?
    1 Antwort
    1. Please see the table below for the maximum working pressure. A maximum burst pressure has not been determined.
      Hilfreich?