Merck
HX0603S
Supelco
Salzsäure -Lösung
31.5-35.5%
Synonym(e):
Muriatic Acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
190 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
hydrochloric acid, 31.5-35.5%
Farbe
APHA: ≤50
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
31.5-35.5%
Hinweis zur Analyse
Assay: 31.5-35.5%
Color (APHA): 50 max
Form: Clear liquid
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable