Merck
H9892
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid
1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.71
Produktbezeichnung
Salzsäure -Lösung, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Konzentration
1.0 N
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Anionenspuren
chloride (Cl-): passes test
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Salzsäurelösung ist eine klare, farblose Lösung aus gelöstem Chlorwasserstoff in Wasser. Sie ist eine starke anorganische Säure.
Anwendung
Salzsäurelösung (HCl-Lösung) wird hauptsächlich genutzt, um den pH-Wert von Zellkulturmedien anzupassen.
Außerdem hat sie folgende Anwendungen:
  • Extraktion von Anthocyanen der Holunderbeere durch Endothelzellen.
  • Umwandlung von Eisen(III)-Perchlorat in Fe(III)-Ionen, die dann mit Acetohydroxamsäure (FeAHA) einen Komplex bilden können.
Salzsäurelösung wird wie folgt verwendet:
  • zum Ansäuern der Oberflächenwasserprobe und zum Verhindern einer Störung durch Carbonatkonzentrationen von bis zu 10 mg/l mit einem organischen Kohlenstoffdetektor
  • zum Anpassen des pH-Werts von Transfektionskomplettmedien für die Transfektion mit Chitosan/pDNA-Nanopartikelkomplexen
  • zum Herstellen von künstlicher Tränenlösung zum Einbringen in fluoreszenzmarkierten Cholesterylester
Biochem./physiol. Wirkung
Salzsäure (HCl) wird verbreitet für Anwendungen in der Forschung und auf großem Maßstab eingesetzt. Zu ihren Anwendungen auf großem Maßstab zählen die Aufarbeitung von Erz zum Erzeugen von Zinn und Tantal, das Reinigen von Metallerzeugnissen und die Hydrolyse von Stärke und Proteinen bei der Herstellung von Lebensmittelprodukten. HCl wird auch in der chemischen Synthese verwendet. Sie kann außerdem zum Hydrolysieren von Proben für die chromatografische Analyse verwendet werden, zum Beispiel für Matairesinol, Leinsamen, Glykopeptide, aus κ-Carrageen gewonnene Oligosaccharide und Syn- sowie Anti-1,3-Diole. HCl kann außerdem als Bleichmittel zum Neutralisieren von alkalischen Mitteln in der Lebensmittel-, Textil-, Metall- und Kautschukindustrie eingesetzt werden.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
High efficiency gene transfer using chitosan/DNA nanoparticles with specific combinations of molecular weight and degree of deacetylation.
Lavertu M, et al.
Biomaterials, 27(27), 4815-4824 (2006)
Incorporation of the elderberry anthocyanins by endothelial cells increases protection against oxidative stress.
Youdim KA, et al.
Free radical biology & medicine, 29(1), 51-60 (2000)
Structural analysis of photocross linkable methacryloyl-modified protein derivatives.
Yue K, et al.
Biomaterials, 139(1), 163-171 (2017)
Marta Kolodziejczak et al.
ACS chemical neuroscience, 6(7), 1219-1230 (2015-04-11)
Maturation of functional neuronal circuits during central nervous system development relies on sophisticated mechanisms. First, axonal and dendritic growth should reach appropriate targets for correct synapse elaboration. Second, pruning and neuronal death are required to eliminate redundant or inappropriate neuronal
Douglas M McMillan et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(7), 1804-1812 (2015-01-30)
CYP2D metabolically activates codeine to morphine, which is required for codeine analgesia. Permeability across the blood-brain barrier, and active efflux, suggests that initial morphine in the brain after codeine is due to brain CYP2D metabolism. Human CYP2D is higher in
Protokolle
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.