Merck
T2819
Sigma-Aldrich
Trizma® Hydrochloridlösung -hydrochlorid -Lösung
pH 9.0, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Qualität
BioPerformance Certified
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
solution
Konzentration
1 M
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH-Wert
9.0
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
Allgemeine Beschreibung
Tris-Hydrochlorid wird für die Herstellung von Puffer hauptsächlich im physiologischen pH-Bereich von 7,3 bis 7,5 verwendet. Dieser Puffer ist gut geeignet für biologische Flüssigkeiten. Er wird als primärer pH-Standard in klinischen Labors verwendet.
Eine Reihe von vorgemischten Lösungen aus TRIZMA Base und TRIZMA HCl zur Lieferung von Tris-Puffern mit häufig verwendeten pH-Werten. Kein Mischen bzw. keine pH-Einstellung erforderlich. Einheiten mit garantierter Genauigkeit von ± 0,1 pH.
Anwendung
Trizma® Hydrochloridlösung wird verwendet:
  • zur Neutralisierung von an die Protein-A/-G-Säule gebundenem IgG
  • als Bestandteil des BigDye-Puffers für die Sequenzierungsreaktion
  • zum Blockieren von Objektträgern
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Using improved technology for filter paper-based blood collection to survey wild Sika deer for antibodies to hepatitis E virus
Yu C, et al.
Journal of Virological Methods, 142(1-2), 143-150 (2007)
Genotypic inference of HIV-1 tropism using population-based sequencing of V3
McGovern RA, et al.
Journal of Visualized Experiments, 142(46), e2531-e2531 (2010)
Experimental protocol for detecting cyanobacteria in liquid and solid samples with an antibody microarray chip
Blanco Y, et al.
Journal of Visualized Experiments, 142(120), e54994-e54994 (2017)
Tris/Tris (textperiodcentered) HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range
Durst RA and Staples BR
Clinical Chemistry, 18(3), 206-208 (1972)
Hao Wang et al.
Plant physiology, 172(2), 1003-1018 (2016-08-18)
Post-Golgi protein sorting and trafficking to the plasma membrane (PM) is generally believed to occur via the trans-Golgi network (TGN). In this study using Nicotiana tabacum pectin methylesterase (NtPPME1) as a marker, we have identified a TGN-independent polar exocytosis pathway