Merck
GSWP047S0
Millipore
SO-Pak Filters 0.22µm 47mm white plain
Microbiological analysis
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
box of 10 envelopes containing 10 pak
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
0.22 μm pore size
Aufnahme
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type sport drink
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
SO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, presterilized.
Anwendung
Mikrobiologische Analyse
Verpackung
10 wiederverschließbare Umschläge mit 10 Membranen und 10 Kartonscheiben, steril
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)