Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
EZFITMHTA1
Millipore
EZ-FIT® Verteilerkopf für hohen Durchsatz
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, pkg of 1 unit
Synonym(e):
EZ-Fit® Verteilerfiltrationskopf
Größe auswählen
1 EACH
276,00 €
276,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
276,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
276,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Materialien
316L stainless steel
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der EZ-Fit® Verteilerkopf für Anwendungen mit hohem Durchsatz wurde für eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit, verringerte Wartung und ein reduziertes Kontaminationsrisiko entwickelt. Diese Filtrationsköpfe bieten eine vollständige Kompatibilität mit den EZ-FIT® Filtrationseinheiten.
Anwendung
Der EZ-Fit® Verteilerkopf für Anwendungen mit hohem Durchsatz ist ein Zubehörteil des EZ-Fit® Verteilers und wird bei der Filtration von Testproben für die allgemeine mikrobiologische Analyse, zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und bei der Wasserüberwachung eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany