Merck
EFHAW10MS
Millipore
EZ-Fit® Filtrationseinheit
EZ-Fit® filtration unit without absorbent pad
2 von 2 Bewertern erhielten ein Testprodukt oder nahmen an einer Aktion teil
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Multi packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationseinheit ohne saugfähige Einlage, Membranfiltereinheit aus einer gerasterten Zellulosemischester-Membran für die Keimbelastungsprüfung
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7004
Sterilität
electron beam irradiated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Verpackung
pkg of Multi packaging
Kapazität
100 mL
Filterdurchm.
47 mm
Trichterkapazität
100 mL
Volumen
100 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
Eignung
suitable for (suitable for solid cultivation)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die EZ-FIT®-Filtrationseinheit ist ein Einweg-Filtrationsprodukt mit einer weißen Zellulosemischester-Membran (MCE-Membran) mit Netzaufdruck und einem rosafarbenen Unterteil. Sie ermöglicht eine sichere und schnelle Membranfiltration, indem sie die Risiken einer mikrobiologischen Analyse vermeidet.
Die Filtrationseinheiten sind mit Elektronenstrahlen bestrahlt, ein belüfteter Deckel bedeckt die Probe während der Filtration und ein 360°-Rand verhindert die versehentliche Berührung der Membranfiltrationsfläche mit der Pinzette während des Membrantransfers, um die Proben vor Kontamination zu schützen und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse bei der mikrobiellen Zählung sicherzustellen.
Die EZ-FIT®-Azure-Funktion macht die EZ-FIT®-Filtrationseinheit mit einem transparenten Trichter und rundum angebrachten Füllstandsanzeigen für ein einfaches Befüllen aus jedem Winkel noch ergonomischer und praktischer. Das innovative Design der Trichtereinheit verhindert Leckagen und einen Proben-Bypass an der Membran.
Die Filtrationseinheiten entsprechen internationalen Standards und minimieren Probenrückstände. Die Einheiten können gestapelt werden, um Platz im Arbeitsbereich zu sparen. Dieses Einwegprodukt kann in die EZ-FIT®-Filtrationsleiste eingefügt werden, die mit speziellen EZ-FIT®-Filterhaltern ausgestattet ist.
Anwendung
Die EZ-FIT® Filtrationseinheiten werden für allgemeine mikrobiologische Analysen wie zur Keimbelastungskontrolle von Flüssigkeiten, einschließlich Inprozess- und Endproduktproben, in der Getränke-, Arzneimittel- und Wasserherstellung eingesetzt. Diese Produkte werden ebenfalls in der industriellen QC und Wasserüberwachung verwendet.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Verwandter Inhalt
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Fragen
Bewertungen
2 von 2 Bewertern erhielten ein Testprodukt oder nahmen an einer Aktion teil
1-2 von 2 Bewertungen  
Aktive Filter
  1. Toronto, Canada
    • Bewertung 1
    • Stimmen 2
    5 von 5 Sternen.
    Amazing Product
    This is an amazing product. Fit well on Manifold. No leakage. small size to handle.
    Mit Google übersetzen
    Hilfreich?
  2. Spain
    • Bewertung 1
    • Stimmen 0
    5 von 5 Sternen.
    Functional and easy to use
    It is easy to use, clean and safe. We really like this kind of filtration unit.
    Mit Google übersetzen
    Hilfreich?