AB3612
Anti-Caspase 12 Antibody, prodomain, aa 100-116
Chemicon®, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP12(100506742)
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Stoffwechsel
Kaspasen
Enzyme & Biochemie
Immunohistochemistry: 2 μg /mL in mouse liver tissue
Mouse brain tissue lysate can be used as a positive control. Caspase 12 is associated with ER membranes and not in cytoplasm or mitochondria. Caspase 12 mediates cytotoxixity induced by amyloid beta.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive: mouse brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable