P7605
Anti-PARP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Poly[ADP-ribose] Polymerase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 116 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured MCF7 cells
microarray: suitable
western blot: 1:200 using MCF7 human mammary adenocarcinoma cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PARP1(142)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable