Merck
450227
Sigma-Aldrich
Lithiumhexafluorophosphat
greener alternative
battery grade, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Lithiumphosphorfluorid
Größe auswählen
5 G
147,00 €
25 G
571,00 €
250 G
3.020,00 €
147,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
147,00 €
25 G
571,00 €
250 G
3.020,00 €
About This Item
Lineare Formel:
LiPF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Qualität:
battery grade
Form:
powder
147,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChIKey
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lithiumhexafluorophosphat ist eine Klasse elektrolytischer Materialien, die bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien genutzt werden können. Lithium-Ionen-Batterien bestehen aus einer Anode, einer Kathode und einem Elektrolyt und unterliegen einem Lade-/Entladezyklus. Diese Materialien ermöglichen die Produktion umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Batterien für die Speicherung elektrischer Energie.[1][2][3][4]
Anwendung
Das Produkt wird häufig in der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien verwendet.[5] LiPF6 wurde zusammen mit Dimethylsulfoxid (DMSO) verwendet, um eine Elektrolytlösung für Lithium-Luft-Akkumulatoren herzustellen.[6]
Sonstige Hinweise
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Herstellung und Charakterisierung von Lithium-Hexafluorophosphaten als Elektrolyte für Lithium-Ionen-Akkus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Bone,Teeth
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Proc. Power Sources Conf., 37th, 231-231 (1996)
Kewei Liu et al.
ACS nano, 9(6), 6041-6049 (2015-06-06)
The two-dimensional single-layer and few-layered graphene exhibit many attractive properties such as large specific surface area and high charge carrier mobility. However, graphene sheets tend to stack together and form aggregates, which do not possess the desirable properties associated with
M D S Lekgoathi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 651-654 (2015-10-11)
The structure of LiPF6 has been probed using Raman scattering as well as pXRD and the results are compared and contrasted. The conventional Bragg angle scattering pXRD determines that dry LiPF6 crystallizes in a trigonal structure (Space Group R-3 (148))
Infrared spectroscopy studies on stability of dimethyl sulfoxide for application in a Li?air battery
Mozhzhukhina N, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(36), 18375-18380 (2013)
Shijia Zhao et al.
Nanoscale, 7(5), 1984-1993 (2014-12-30)
Hydrogenated carbon nanomaterials exhibit many advantages in both mechanical and electrochemical properties, and thus have a wide range of potential applications. However, methods to control the hydrogenation and the effect of hydrogenation on the microstructure and properties of the produced
Artikel
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Batterien, Brennstoffzellen und Superkondensatoren basieren auf dem Prinzip der elektrochemischen Energieerzeugung. Erfahren Sie mehr ihre Funktionsweise sowie die Trennung von Elektronen- und Ionentransport.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?