AB2237
Anti-PAX6-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Aniridia type II protein, paired box 6, paired box gene 6, paired box gene 6 (aniridia, keratitis), paired box homeotic gene-6
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, chicken
Darf nicht reagieren mit
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PAX6(5080)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Arbeitsverdünnungen von 1:50–1:1.000 von Anti-PAX6 wurden verwendet, um das Protein im Rückenmark von Hühnern aufzulösen.
Qualität
Western-Blot-Analyse:
0,5 µg/ml dieses Antikörpers detektierten PAX6 in 10 µg Maus- und Rattenhirnlysat.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Maus- und Rattenhirnlysat
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protokolle
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.