AB1768-I
Anti-GluR2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
Größe auswählen
151,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
151,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIA2(2891)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurale Signalisierung
Qualität
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen GluR2 in 10 µg Hirngewebelysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
Es gibt keine bekannte Homologie mit GluR1, GluR3 und GluR4 von Maus und Ratte. Eine Homologie mit humanem GluR1 und GluR3 wurde nicht nachgewiesen, es besteht jedoch eine 67%ige Sequenzhomologie mit GluR4. In manchen Zelllysaten kann bei ~ 75 kDa eine uncharakterisierte Bande auftreten.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Hirngewebelysat der Maus
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable