ZRB1008
Anti-GluR2 Antibody, clone 1K4, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
AMPA-selective glutamate receptor 2, GluA2, GluR-2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic AMPA 2
Biologische Quelle
rabbit (recombinant)
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1K4, recombinant monoclonal
monoclonal
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 98.69 kDa
observed mol wt ~100 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1,000
western blot: suitable using 1:1,000
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Gria2;Glur2(29627)
Allgemeine Beschreibung
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100-1,000 dilution from a representative lot detected GluR2 in rat brain and human brain tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GluR2 in human brain and rat brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GluR2 in Rat E18 cortical neurons.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Entscheiden Sie sich für rekombinante ZooMAb®-Antikörper, eine umweltverträglichere Produktalternative, die Ihnen nachhaltige Optionen für Ihre Forschung eröffnet. Diese BSA- und Trägerprotein-freien Antikörper werden abfallarm verpackt und bieten höchste Stabilität ohne Leistungseinbußen.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.