AB1286-I
Anti-Monocarboxylat-Transporter 1-Antikörper
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Protein IGO1
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgY
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Qualität
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Rattenhirnmembran-Gewebelysat in 10 µg Rattenhirnmembran-Gewebelysat nach.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rattenhirnmembran-Gewebelysat.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable