AB3540P
Anti-Monocarboxylate Transporter 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
MCT1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC16A1(6566)
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 93% conserved in hamster, 80% in mouse and only 40% in human. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable