Merck
AB1056
Sigma-Aldrich
Anti-Adenovirus-Antikörper
Chemicon®, from goat
Größe auswählen
1 ML
506,00 €
506,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
506,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
506,00 €
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Adenovirus, Hexon-Assemblierung. Keine Kreuzreaktivität mit Parainfluenza 1-3, Influenza A und B oder RSV. Nicht reaktiv mit HEp-2-Zellen.
Immunogen
Hexon vom Adenovirus Typ 5.
Anwendung
Dieser Anti-Adenovirus-Antikörper ist für die Verwendung in ELISA, IF, WB, IH zum Nachweis von Adenovirus validiert.
ELISA: >1:5.000
Fluoreszenzmikroskopie, indirekt.
Immnoblotting: ungekochte Proben nur in 1mM DTT und 2 % SDS
Immunhistochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
IgG-Fraktion (>95 % rein). In PBS (0,01 mol/l, pH 7,2) mit 0,1 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nuclear import of adenovirus DNA in vitro involves the nuclear protein import pathway and hsc70.
A C Saphire, T Guan, E C Schirmer, G R Nemerow, L Gerace
The Journal of Biological Chemistry null
Oncolytic virus therapy for pancreatic cancer using the adenovirus library displaying random peptides on the fiber knob.
T Nishimoto,K Yoshida,Y Miura,A Kobayashi,H Hara,S Ohnami,K Kurisu,T Yoshida,K Aoki
Gene Therapy null
J-W Choi et al.
Gene therapy, 20(9), 880-892 (2013-03-22)
Adenoviruses (Ad) have been investigated for their efficacy in reducing primary tumors after local intratumoral administration. Despite high Ad concentrations and repetitive administration, the therapeutic efficacy of Ad has been limited because of rapid dissemination of the Ad into the
Marc Garcia-Moure et al.
Scientific reports, 9(1), 14368-14368 (2019-10-09)
Last advances in the treatment of pediatric tumors has led to an increase of survival rates of children affected by primitive neuroectodermal tumors, however, still a significant amount of the patients do not overcome the disease. In addition, the survivors
Naiara Martínez-Vélez et al.
Nature communications, 10(1), 2235-2235 (2019-05-30)
Pediatric high-grade glioma (pHGG) and diffuse intrinsic pontine gliomas (DIPGs) are aggressive pediatric brain tumors in desperate need of a curative treatment. Oncolytic virotherapy is emerging as a solid therapeutic approach. Delta-24-RGD is a replication competent adenovirus engineered to replicate