Der Anti-E1A (Ad2/Ad5) Antikörper, Klon M73 (monoklonaler Maus-Antikörper) weist E1A (Ad2/Ad5) nach und wird in IP, WB und ICC nachweislich erfolgreich verwendet.
Forschungskategorie Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie Transkriptionsfaktoren
Qualität
routinemäßig evaluiert mittels Immunblotting in RIPA-Lysaten von HEK293-Zellen
Zielbeschreibung
36–50 kDa
Physikalische Form
0,05 M Natriumphosphat, pH 7,4, 0,1 % Natriumazid und 0,2 % Gelatine
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei 4 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Positive and negative effects of adenovirus type 5 helper functions on adeno-associated virus type 5 (AAV5) protein accumulation govern AAV5 virus production.
Stem cell research & therapy, 14(1), 202-202 (2023-08-15)
Mitochondrial dysfunction is involved in several diseases ranging from genetic mitochondrial disorders to chronic metabolic diseases. An emerging approach to potentially treat mitochondrial dysfunction is the transplantation of autologous live mitochondria to promote cell regeneration. We tested the differential filtration-based
Human adenoviruses (HAdVs) infect respiratory, gastrointestinal, and urinary tracts and give rise to eye infections and epidemic keratoconjunctivitis (EKC). They persist in lymphoid tissue and cause morbidity and mortality in immunocompromised people. Treatments with significant postexposure efficacy are not available.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 27, 30-30 (2008-08-23)
To develop a novel therapeutic strategy for human pancreatic cancer using a midkine promoter-based conditionally replicating adenovirus. We examined midkine mRNA expression and midkine protein expression by seven human pancreatic cancer cell lines (AsPC-1, BxPC-3, CFPAC-1, HPAC, MIAPaCa-2, PANC-1, and
Hybridomas secreting monoclonal antibodies specific for the adenovirus early region 1A (E1A) proteins were prepared from BALB/c mice immunized with a bacterial trpE-E1A fusion protein. This protein is encoded by a hybrid gene that joins a portion of the Escherichia