AP510
Sheep-Anti-Rabbit IgG secondary Antibody
2 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Isotypspezifische Kontrollantikörper
Qualität
ELISA Analysis: A representative lot detected Sheep Anti-Human IgM, (Fc) in ELISA. (1:200 - 1,000 recommended dilution.)
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human IgG, Mouse IgG, Rat IgG whole molecule, Chicken IgM whole molecule, Goat IgG whole molecule, Guinea Pig IgG, Hamster IgG whole molecule, Rabbit IgG, Rabbit IgG (Fc), and Rabbit IgM whole molecule
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable