Wichtige Dokumente
8.56042
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-NovaSyn® TGA
for peptide synthesis, Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Fmoc-Arg(Pbf)-NovaSyn® TGA, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal arginine amino-acid residue by Fmoc SPPS.
The base NovaSyn TG is a composite of low cross-linked polystyrene and 3000-4000 M.W. polyethylene glycol. Peptide synthesis occurs at the ends of the PEG chains which have been functionalized with a TFA-labile Wang-type linker. NovaSyn TG resins are ideal for the synthesis of difficult and long peptides as the PEG helps solvate the growing peptide chains and increase site isolation, thereby improving synthesis efficiency and peptide product quality. The 90 μm beads have a narrow size distribution, high diffusion rates and excellent swelling properties across a wide range of solvents from toluene to water, making them ideally suited to the synthesis of serial and parallel peptide
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-2678
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.10 - 0.30 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargen- spezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Das Basisharz ist PEG-PS-Copolymer (90µm), umgesetzt mit 4-Hydroxymethylphenoxyessigsäure.
Rechtliche Hinweise
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable