Wichtige Dokumente
8.52067
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Arg(Pbf)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H40N4O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
648.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
>65 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N\C(=N\CCC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)\N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(C2)(C)C)C
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1
InChIKey
HNICLNKVURBTKV-NDEPHWFRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hochreine Fmoc-geschützte Aminosäuren für die Forschung und Prozessproduktion von Peptiden, mit sehr geringen Verunreinigungen von Dipeptiden, freien Aminosäuren und Essigsäure.
Das Standardderivat zur Einführung von Arg in Fmoc-SPPS [1,2]. Die Pbf-Schutzgruppe für Seitenketten wird mit TFA etwa 1–2-mal schneller entfernt als mit Pmc. Bei der Herstellung von Peptiden, die sowohl Arg als auch Trp enthalten, wird empfohlen, dieses Derivat in Verbindung mit Fmoc-Trp(Boc)-OH (852050) einzusetzen.
Zugehörige Protokolle und Technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidproduktion
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Literaturverweise
[1] L. A. Carpino, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 7829.
[2] C. G. Fields, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 6661.
Anwendung
  • Synthese von Cyanophycin-Segmenten für Untersuchungen der Zellpenetration: Beschreibt den Syntheseprozess und die Gesamtausbeute für Schritte von Fmoc-Arg(Pbf)-OH bis zu ADP-Bausteinen. (M Grogg, D Hilvert, D Seebach, 2019).
  • Erneute Überprüfung von NO2 als Schutzgruppe von Arginin bei der Festphasen-Peptidsynthese: Vergleicht die Stabilität von Fmoc-Arg(Boc)-2-OH mit Fmoc-Arg(Pbf)-OH in Lösungsmitteln im Zeitverlauf. (M Alhassan, A Kumar, J Lopez, F Albericio, 2020).
  • Gentansfer von PAMAM-Dendrimer, das mit dem Signalpeptid für die Kernlokalisation von Fibroblasten-Wachstumsfaktor-3 konjugiert wurde: Erläutert eine Konjugationsreaktion unter Verwendung von Fmoc-Arg(Pbf)-OH in Systemen zum Gentransfer. (J Lee, J Jung, YJ Kim, E Lee, JS Choi, 2014).
Verlinkung
Ersetzt: 04-12-1145
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis weißlich
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,8 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Arg(Pbf)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Arg(Pbf)-Arg(Pbf)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Arg-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt freie Aminosäure (HPLC): ≤ 0,2 %
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(157B)): ≥ 98 %
Löslichkeit (12,5 mmol in 25 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 1,0 %
Acetat (IC): ≤ 0,02 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Purer Fmocs Means Purer Peptides