Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige Aussehen der Substanz (visuell): Pulver Identität (IR): entspricht Optische Drehung α 25/D (c=1 in Wasser): +11.5 - +16.5 ° Reinheit (DC(0110)): ≥ 98 % Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 98 % DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable