Merck
408549
Sigma-Aldrich
Z-His-OH
99%
Synonym(e):
Nα-Carbobenzyloxy-L-histidin, Nα-Z-L-histidin
Größe auswählen
5 G
138,00 €
138,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
138,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.29
Beilstein:
92342
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
138,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −24°, c = 1% in 6 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
168 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3O4/c18-13(19)12(6-11-7-15-9-16-11)17-14(20)21-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9,12H,6,8H2,(H,15,16)(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChIKey
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)