408433
Boc-His-OH
99%
Synonym(e):
Nα-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-histidin, Nα-Boc-L-histidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +26°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChIKey
AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable