Wichtige Dokumente
8.53001
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-L-alanine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
239-847-8
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H](C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/p-1/t5-/m0/s1
InChIKey
QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-M
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of alanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-0002
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=2 AcOH): -27.5 - -22.5 °
Reinheit (DC(011B)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.