8.52207
Fmoc-Trp-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-tryptophan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/p-1/t24-/m0/s1
InChIKey
MGHMWKZOLAAOTD-DEOSSOPVSA-M
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (25 mmol in 50 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 96.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable