Merck
8.52000
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Thr(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-threonine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
276-261-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
125-135 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@@H]([C@H](OC(C)(C)C)C)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/p-1/t14-,20+/m1/s1
InChIKey
LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-M
Allgemeine Beschreibung
Hochreine Fmoc-geschützte Aminosäuren für die Forschung und Prozessproduktion von Peptiden, mit sehr geringen Verunreinigungen von Dipeptiden, freien Aminosäuren und Essigsäure.
Standardbaustein zur Einführung von Threonin-Aminosäureresten bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidherstellung
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Anwendung
  • Protocol for Facile Synthesis of Fmoc-N-Me-AA-OH Using 2-CTC Resin as Temporary and Reusable Protecting Group: Diese Studie beschreibt die effektive Anwendung von Fmoc-Thr(tBu)-OH bei der Synthese von N-Methyl-Aminosäuren, die für die Entwicklung peptidomimetischer Medikamente entscheidend sind (Román et al., 2023).
  • Controlled Morphological Changes in Self-Assembled Structures Formed by Fmoc Variants of Threonine and Serine: In dieser Studie wird untersucht, wie Fmoc-Thr(tBu)-OH die Selbstorganisation und strukturelle Morphologie peptidischer Stoffe beeinflusst, die für die Materialwissenschaft relevant sind (Kshtriya et al., 2021).
  • Solid-phase Synthesis of C-terminus Cysteine Peptide Acids: Dieser Artikel behandelt unter anderem die Verwendung von Fmoc-Thr(tBu)-OH bei der Synthese von Cystein-haltigen Peptiden, die sowohl im Wirkstoffdesign als auch in biochemischen Studien von Bedeutung sind (Mthembu et al., 2022).
  • Polymer-Supported Stereoselective Synthesis of Benzoxazinothiadiazepinone 6,6-dioxides: Dieser Artikel behandelt den Einsatz von Fmoc-Thr(tBu)-OH bei der stereoselektiven Synthese neuartiger organischer Verbindungen und mögliche Anwendungen in der medizinischen Chemie (Králová et al., 2017).
Verlinkung
Ersetzt: 04-12-1000
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis weißlich
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,7 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Thr(tBu)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Thr(tBu)-Thr(tBu)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Tyr-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt freie Aminosäuren (GC): ≤ 0,2 %
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,02 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable