Merck
8.51020
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms)
Novabiochem®
Synonym(e):
O-(N-Boc-2-aminoethyl)-O′-(N-diglycolyl-2-aminoethyl)-hexaethyleneglycol
Größe auswählen
1 G
926,00 €
926,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
926,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H48N2O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
584.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
926,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥80.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Form
oil
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)OC(C)(C)C)(C(=O)CO)C(=O)CO
InChI
1S/C25H48N2O13/c1-25(2,3)40-24(32)26-4-6-33-8-10-35-12-14-37-16-18-39-19-17-38-15-13-36-11-9-34-7-5-27(22(30)20-28)23(31)21-29/h28-29H,4-21H2,1-3H3,(H,26,32)
InChIKey
BAMLLPMHTABXAW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU. Removal of the Boc group can be effected with TFA. The use of HF should be avoided as this reagent can promote breakdown of the PEG.
Anwendung
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms) Novabiochem®. CAS 600141-83-1, molar mass 584.65 g/mol.
Verlinkung
Replaces: 01-63-0102
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): farblos bis schwach gelb bis gelb
Aussehen der Substanz (visuell): Öl
Reinheit (DC(0110)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 80.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable