Merck
8.51041
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms)
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H39NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
oil
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
InChIKey
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Anwendung
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-13-4, molar mass 453.53 g/mol.
Verlinkung
Replaces: 01-63-0207
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): farblos bis schwach gelb bis gelbbraun
Aussehen der Substanz (visuell): Öl
Identität (LC-MS): 452.2 - 454.2
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable